Print…
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilenodiamina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine, TMPD, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
170790050 170790250 170791000
ACRO170790050EA 38.4 EUR
ACRO170790050 ACRO170790250 ACRO170791000
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilenodiamina 98%
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilenodiamina
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 260 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Densidade: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008309
Número CAS: 100-22-1
EINECS: 202-831-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09367
Encomendar
Appearance Beige to grey to purple to brown Crystals or flakes or granular solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %