Print…
4-Amino-N,N-dimetilanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N,N-Dimetilbenzeno-1,4-diamina, N,N-Dimetilbenzeno-p-diamina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
193992-100G 193992-500G 193992-5G
SIAL193992-100GEA 248 EUR
SIAL193992-100G SIAL193992-500G SIAL193992-5G
4-Amino-N,N-dimetilanilina, Sigma-Aldrich®
4-Amino-N,N-dimetilanilina
Fórmula: C₈H₁₂N₂
Peso Molecular: 136.2 g/mol
Ponto de ebulição: 262
Ponto de Fusão: 35
Densidade: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 130
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007860
Número CAS: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,33280