4-Amino-N,N-dimetilanilina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
408460050
408460250
408461000
408465000
ACRO408460050EA
37.8
EUR
ACRO408460050
ACRO408460250
ACRO408461000
ACRO408465000
4-Amino-N,N-dimetilanilina 97%
4-Amino-N,N-dimetilanilina
Fórmula:
C₈H₁₂N₂ Ponto de ebulição: 262 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 35 °C Densidade: 1,09 g/cm³ Ponto de Inflamação: 130 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007860 Número CAS: 99-98-9 EINECS: 202-807-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,33280 |
Appearance | Dark brown to black Fused mass or liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |