Print…
N,N-Dietilanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
185868-1L 185868-250ML 185868-50ML
SIAL185868-1LEA 85.5 EUR
SIAL185868-1L SIAL185868-250ML SIAL185868-50ML
N,N-Dietilanilina, Sigma-Aldrich®
N,N-Dietilanilina
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Ponto de ebulição: 215,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –38,8 °C
Densidade: 0,9348 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009042
Número CAS: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03140