Print…
4-Iodobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Iodobenzenesulphonyl Chloride, Pipsyl chloride, 4-Iodobenzene-1-sulphonyl chloride
B24416.06 B24416.14 B24416.22
B24416.06EA 41.6 EUR
B24416.06 B24416.14 B24416.22
4-Iodobenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Iodobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 98-61-3 Molecular Formula: C6H4ClIO2S Formula Weight: 302.52 Melting Point: 79-84° Beilstein Reference: 2691661 Merck Reference: 14,7486 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007441
Fórmula: C₆H₄ClIO₂S
Peso Molecular: 302.52 g/mol
Ponto de Fusão: 79…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007441
Número CAS: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 14,7486