Print…
4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
207290050 207290250
ACRO207290050EA 40.9 EUR
ACRO207290050 ACRO207290250
4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Iodobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClIO₂S
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Número MDL : MFCD00007441
Número CAS: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
UN: 1759
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to beige to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)
GC ≥96.0 %