Print…
3-Iodophenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I10007-25G I10007-5G
SIALI10007-25GEA 225 EUR
SIALI10007-25G SIALI10007-5G
3-Iodophenol, Sigma-Aldrich®
3-Iodophenol
Fórmula: C₆H₅IO
Número MDL : MFCD00002261
Número CAS: 626-02-8
EINECS: 210-923-2
UN: 3335
ADR: 9,