Print…
2-Iodophenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
281409-25G 281409-5G
SIAL281409-25GEA 97.4 EUR
SIAL281409-25G SIAL281409-5G
2-Iodophenol, Sigma-Aldrich®
2-Iodophenol
Fórmula: C₆H₅IO
Ponto de ebulição: 186…187 °C (213 hPa)
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Densidade: 1,8757 g/cm³ (80 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013963
Número CAS: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05057