Print…
1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyiodobenzene
L19420.03 L19420.06
L19420.03EA 20.3 EUR
L19420.03 L19420.06
1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene ≥97%
1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene
Purity: 97% CAS No.: 20469-63-0 Molecular Formula: C8H9IO2 Formula Weight: 264.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6100 Melting Point: 37-41° Boiling Point: 135°/14mm Beilstein Reference: 1945135 MDL No.: MFCD00059268
Fórmula: C₈H₉IO₂
Ponto de ebulição: 135 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 37…41 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059268
Número CAS: 20469-63-0