1-Iodo-2,4-dinitrobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,4-Dinitroiodobenzene, 1,3-Dinitro-4-iodobenzene
B23659.06
B23659.14
B23659.06EA
71.8
EUR
B23659.06
B23659.14
1-Iodo-2,4-dinitrobenzene ≥98%
1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 709-49-9
Molecular Formula: C6H3IN2O4
Formula Weight: 294.01
Melting Point: 87-90°
Beilstein Reference: 1113584
Fórmula:
C₆H₃IN₂O₄ Ponto de Fusão: 87…90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039738 Número CAS: 709-49-9 EINECS: 211-908-3 |