4-Iodo-3-nitroanisole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L11714.06
L11714.14
L11714.06EA
78.4
EUR
L11714.06
L11714.14
4-Iodo-3-nitroanisole ≥98%
4-Iodo-3-nitroanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 58755-70-7
Molecular Formula: C7H6INO3
Formula Weight: 279.04
Melting Point: 60-63°
Beilstein Reference: 2365592
Fórmula:
C₇H₆INO₃ Ponto de Fusão: 60…63 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00024195 Número CAS: 58755-70-7 |