Print…
1-Iodo-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
I9805-100G I9805-25G
SIALI9805-100GEA 283 EUR
SIALI9805-100G SIALI9805-25G
1-Iodo-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Iodo-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄INO₂
Ponto de ebulição: 289 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 168 °C
Densidade: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007299
Número CAS: 636-98-6
EINECS: 211-272-7