Print…
4-Iodoanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
129364-100G 129364-25G
SIAL129364-100GEA 141 EUR
SIAL129364-100G SIAL129364-25G
4-Iodoanilina, Sigma-Aldrich®
4-Iodoanilina
Fórmula: C₆H₆IN
Ponto de ebulição: 262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 61…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007848
Número CAS: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
Merck Index: 13,05049