Print…
2-Iodoaniline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
I7004-25G I7004-5G
SIALI7004-25GEA 205 EUR
SIALI7004-25G SIALI7004-5G
2-Iodoaniline, Sigma-Aldrich®
2-Iodoaniline
Fórmula: C₆H₆IN
Ponto de ebulição: 263 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 54…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007680
Número CAS: 615-43-0
EINECS: 210-426-0