4-Iodophenyl isothiocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Iodo-4-isothiocyanatobenzene, 4-Iodophenylisothiocyanate
L12583.09
L12583.04
L12583.09EA
135
EUR
L12583.09
L12583.04
4-Iodophenyl isothiocyanate ≥97%
4-Iodophenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 2059-76-9
Molecular Formula: C7H4INS
Formula Weight: 261.09
Odour: Pungent
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 2412143
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041091
Fórmula:
C₇H₄INS Peso Molecular: 261.09 g/mol Ponto de ebulição: 296 Ponto de Fusão: 74…78 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041091 Número CAS: 2059-76-9 UN: 2923 ADR: 8 III |