Print…
4-Iodophenyl isocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L16000.03 L16000.06
L16000.03EA 41.3 EUR
L16000.03 L16000.06
4-Iodophenyl isocyanate ≥97%
4-Iodophenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 15845-62-2 Molecular Formula: C7H4INO Formula Weight: 245.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Melting Point: 43-47° Boiling Point: 84°/5mm Beilstein Reference: 2716151 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013875
Fórmula: C₇H₄INO
Ponto de ebulição: 84 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 43…47 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013875
Número CAS: 15845-62-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III