Print…

Ácido 4-Iodobenzoico, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

206547-25G 206547-5G
SIAL206547-25GEA 141 EUR
SIAL206547-25G SIAL206547-5G
Ácido 4-Iodobenzoico, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-Iodobenzoico
Fórmula: C₇H₅IO₂
Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa)
Densidade: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002533
Número CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR