Print…
Metilo 4-iodobenzoato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
679100-25G 679100-5G
SIAL679100-25GEA 288 EUR
SIAL679100-25G SIAL679100-5G
Metilo 4-iodobenzoato, Sigma-Aldrich®
Metilo 4-iodobenzoato
Fórmula: C₈H₇IO₂
Ponto de ebulição: 276 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 112 °C
Densidade: 2,02 g/cm³ (10 °C)
Número MDL : MFCD00016353
Número CAS: 619-44-3
EINECS: 210-597-1