Print…
Metilo 4-iodobenzoato 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
414460250 414461000 414460050
ACRO414460250EA 83.4 EUR
ACRO414460250 ACRO414461000 ACRO414460050
Metilo 4-iodobenzoato 98%
Metilo 4-iodobenzoato
Fórmula: C₈H₇IO₂
Peso Molecular: 262.05 g/mol
Ponto de ebulição: 276
Ponto de Fusão: 113…117 °C
Densidade: 2.02
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016353
Número CAS: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
GC ≥97.5 %