Print…
Etil 4-iodobenzoato ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
A14570.09 A14570.18 A14570.30
A14570.09EA 54.3 EUR
A14570.09 A14570.18 A14570.30
Etil 4-iodobenzoato ≥98%
Etil 4-iodobenzoato
Purity: 98% CAS No.: 51934-41-9 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5880 Boiling Point: 283° Beilstein Reference: 2208568 MDL No.: MFCD00017344
Fórmula: C₉H₉IO₂
Peso Molecular: 276.07 g/mol
Ponto de ebulição: 283 °C
Densidade: 1.660
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017344
Número CAS: 51934-41-9
EINECS: 429-550-3