Print…
Methyl-3-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-iodobenzoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
706388-25G 706388-5G
SIAL706388-25GEA 326 EUR
SIAL706388-25G SIAL706388-5G
Methyl-3-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₇IO₂
Número MDL : MFCD00061093
Número CAS: 618-91-7
EINECS: 210-570-4