Print…
Metilo 2-iodobenzoato ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
A13204.09 A13204.18
A13204.09EA 30.1 EUR
A13204.09 A13204.18
Metilo 2-iodobenzoato ≥98%
Metilo 2-iodobenzoato
Purity: 98% CAS No.: 610-97-9 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6040 Boiling Point: 274° Beilstein Reference: 2206859 MDL No.: MFCD00016351
Fórmula: C₈H₇IO₂
Ponto de ebulição: 274 °C
Densidade: 1,730
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016351
Número CAS: 610-97-9
EINECS: 210-243-6