Print…
Metilo 2-iodobenzoato 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
249830250 249831000
ACRO249830250EA 67.3 EUR
ACRO249830250 ACRO249831000
Metilo 2-iodobenzoato 99+%
Metilo 2-iodobenzoato
Fórmula: C₈H₇IO₂
Ponto de ebulição: 272…274 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,73 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016351
Número CAS: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %