Ethyl 2-iodobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid ethyl ester
L07650.14
L07650.06
L07650.14EA
167
EUR
L07650.14
L07650.06
Ethyl 2-iodobenzoate ≥98%
Ethyl-2-iodobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 1829-28-3
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.08
Refractive Index: 1.5840
Boiling Point: 163-165°/23mm
MDL No.: MFCD00051796
Fórmula:
C₉H₉IO₂ Peso Molecular: 276.07 g/mol Ponto de ebulição: 163…165 °C (23 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051796 Número CAS: 1829-28-3 |