Print…
4-Iodobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
412390250 412390050
ACRO412390250EA 144 EUR
ACRO412390250 ACRO412390050
4-Iodobenzoyl chloride 98%
4-Iodobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClIO
Ponto de ebulição: 100 °C (0,7 mmHg)
Ponto de Fusão: 62…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001058
Número CAS: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)