Print…
3-Iodobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
529036-10G 529036-1G
SIAL529036-10GEA 209 EUR
SIAL529036-10G SIAL529036-1G
3-Iodobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄IN
Número MDL : MFCD00079762
Número CAS: 69113-59-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III