Print…
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
103764-25G 103764-5G
SIAL103764-25GEA 398 EUR
SIAL103764-25G SIAL103764-5G
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆ClF₅O₂S
Peso Molecular: 266.58 g/mol
Ponto de ebulição: 210
Densidade: 1.79 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007427
Número CAS: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
UN: 3265
ADR: 8 II