Pentafluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A17676.03
A17676.06
A17676.14
A17676.03EA
27.4
EUR
A17676.03
A17676.06
A17676.14
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 832-53-1
Molecular Formula: C6ClF5O2S
Formula Weight: 266.57
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 2142325
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007427
Fórmula:
C₆ClF₅O₂S Peso Molecular: 266.58 g/mol Ponto de ebulição: 210…211 °C Densidade: 1.796 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007427 Número CAS: 832-53-1 EINECS: 212-620-0 UN: 3265 ADR: 8 II |