Print…
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
147110250 147110050
ACRO147110250EA 218 EUR
ACRO147110250 ACRO147110050
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride 99%
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆ClF₅O₂S
Ponto de ebulição: 211 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,796 g/cm³
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007427
Número CAS: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %