Print…
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
F6206-100G F6206-25G F6206-5G
SIALF6206-100GEA 255 EUR
SIALF6206-100G SIALF6206-25G SIALF6206-5G
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClFO₂S
Peso Molecular: 194.61 g/mol
Ponto de ebulição: 263
Ponto de Fusão: 36
Número MDL : MFCD00007438
Número CAS: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8 II