Print…
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
119350250 119351000
ACRO119350250EA 49.7 EUR
ACRO119350250 ACRO119351000
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClFO₂S
Peso Molecular: 194.61 g/mol
Ponto de ebulição: 95…96 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…34 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007438
Número CAS: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to light brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %