Print…
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
532738-1G 532738-5G
SIAL532738-1GEA 52.2 EUR
SIAL532738-1G SIAL532738-5G
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClFO₂S
Número MDL : MFCD00042286
Número CAS: 701-27-9
UN: 3265
ADR: 8,II