Print…
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A13140.03 A13140.06
A13140.03EA 33.4 EUR
A13140.03 A13140.06
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 701-27-9 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5290 Melting Point: 7° Boiling Point: 231-232° Beilstein Reference: 2091631 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042286
Fórmula: C₆H₄ClFO₂S
Peso Molecular: 194.61 g/mol
Ponto de ebulição: 231…232 °C
Densidade: 1.463
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042286
Número CAS: 701-27-9
UN: 3265
ADR: 8 II