3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
L17816.03
L17816.06
L17816.03EA
46.4
EUR
L17816.03
L17816.06
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 145758-05-0
Molecular Formula: C6H3ClF2O2S
Formula Weight: 212.60
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 105°/15mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00153120
Fórmula:
C₆H₃ClF₂O₂S Peso Molecular: 212.6 g/mol Ponto de ebulição: 105 °C (15 mmHg) Densidade: 1.586 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00153120 Número CAS: 145758-05-0 UN: 3265 ADR: 8 II |