Print…
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A13595.03 A13595.06 A13595.14
A13595.03EA 69.2 EUR
A13595.03 A13595.06 A13595.14
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 60230-36-6 Molecular Formula: C6H3ClF2O2S Formula Weight: 212.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 127-130°/6.5mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00085004
Fórmula: C₆H₃ClF₂O₂S
Ponto de ebulição: 127…130 °C (6,5 mmHg)
Densidade: 1,568
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085004
Número CAS: 60230-36-6
UN: 3265
ADR: 8,II