Print…
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
357490010 357490050 357490250
ACRO357490010EA 20.6 EUR
ACRO357490010 ACRO357490050 ACRO357490250
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃ClF₂O₂S
Ponto de ebulição: 101…102 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,581 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042481
Número CAS: 13918-92-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)