Pentafluorothiophenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol, Pentafluorophenyl mercaptan, Pentafluorobenzenethiol, Mercaptopentafluorobenzene
B22323.06
B22323.14
B22323.22
B22323.06EA
97.6
EUR
B22323.06
B22323.14
B22323.22
Pentafluorothiophenol ≥97%
Pentafluorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 771-62-0
Molecular Formula: C6HF5S
Formula Weight: 200.13
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4650
Odour: Stench
Melting Point: -24°
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1876292
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00004828
Fórmula:
C₆HF₅S Ponto de ebulição: 143 °C Ponto de Fusão: –24 °C Densidade: 1,572 Ponto de Inflamação: 51 °C (123 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004828 Número CAS: 771-62-0 EINECS: 212-236-3 UN: 2920 ADR: 8,II |