Print…
4-Fluorothiophenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
F15315-10G F15315-25G
SIALF15315-10GEA 120 EUR
SIALF15315-10G SIALF15315-25G
4-Fluorothiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Fluorothiophenol
Fórmula: C₆H₅FS
Peso Molecular: 128.17 g/mol
Ponto de ebulição: 164
Densidade: 1.1996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004846
Número CAS: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 3071
ADR: 6.1 II