1-Fluoro-4-phenoxybenzene 99%, hastes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21380.06
B21380.14
B21380.22
B21380.06EA
38.5
EUR
B21380.06
B21380.14
B21380.22
1-Fluoro-4-phenoxybenzene 99%, hastes
1-Fluoro-4-phenoxybenzene
Purity: 99%
CAS No.: 330-84-7
Molecular Formula: C12H9FO
Formula Weight: 188.20
Refractive Index: 1.5570
Fórmula:
C₁₂H₉FO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00055239 Número CAS: 330-84-7 EINECS: 206-357-0 |