Print…
Pentafluorophenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
103799-100G 103799-10G 103799-5G
SIAL103799-100GEA 559 EUR
SIAL103799-100G SIAL103799-10G SIAL103799-5G
Pentafluorophenol, Sigma-Aldrich®
Pentafluorophenol
Fórmula: C₆HF₅O
Ponto de ebulição: 143 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Densidade: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002156
Número CAS: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
UN: 3261
ADR: 8,II