Print…
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
L19912.03 L19912.06
L19912.03EA 95.3 EUR
L19912.03 L19912.06
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol ≥98%
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Purity: 98% CAS No.: 220239-66-7 Molecular Formula: C7H5F3OS Formula Weight: 194.18 Refractive Index: 1.4770
Fórmula: C₇H₅F₃OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320799
Número CAS: 220239-66-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III