2-(Trifluoromethoxy)thiophenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethoxy)benzenethiol
L19911.03
L19911.06
L19911.03EA
82
EUR
L19911.03
L19911.06
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol ≥99%
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Purity: 99%
CAS No.: 175278-01-0
Molecular Formula: C7H5F3OS
Formula Weight: 194.18
Refractive Index: 1.4768
Boiling Point: 53-55°/15mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00052320
Fórmula:
C₇H₅F₃OS Ponto de ebulição: 53…55 °C (15 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052320 Número CAS: 175278-01-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |