Print…
2,4-Difluoroanisole ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4-Difluoro-1-methoxybenzene
D1849-10G D1849-25G
TCIAD1849-10GEA 44 EUR
TCIAD1849-10G TCIAD1849-25G
2,4-Difluoroanisole ≥99.0% (por GC)
2,4-Difluoroanisole
Fórmula: C₇H₆F₂O
Ponto de ebulição: 53°C
Densidade: 1,2513 g/cm³ (20.7 °C)
Ponto de Inflamação: 51°C
Número MDL : MFCD00010731
Número CAS: 452-10-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73112d9e07e5fd15fb49a73b1cdb9e4b64bb53ce&vid=65d26373585cfefaa944daa1a7e1eac6605c2539&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %