Reagente de Sanger, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
MQ200
D1529-100ML
D1529-10ML
D1529-25ML
SIALD1529-100MLEA
612
EUR
SIALD1529-100ML
SIALD1529-10ML
SIALD1529-25ML
Reagente de Sanger, Sigma-Aldrich®
Reagente de Sanger
Fórmula:
C₆H₃FN₂O₄ Peso Molecular: 186.1 g/mol Ponto de ebulição: 296 Ponto de Fusão: 24…26 °C Densidade: 1.48 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: >100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007056 Número CAS: 70-34-8 EINECS: 200-734-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04199 |