Print…
1-Fluoro-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
F11204-100G F11204-500G F11204-5G
SIALF11204-100GEA 101 EUR
SIALF11204-100G SIALF11204-500G SIALF11204-5G
1-Fluoro-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Peso Molecular: 141.1 g/mol
Ponto de ebulição: 205
Ponto de Fusão: 21
Densidade: 1.326 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007282
Número CAS: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III