Print…
1-Fluoro-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
F10801-250G F10801-50G
SIALF10801-250GEA 194 EUR
SIALF10801-250G SIALF10801-50G
1-Fluoro-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Ponto de ebulição: 212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007048
Número CAS: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III