Print…
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
233226-100G 233226-25G
SIAL233226-100GEA 161 EUR
SIAL233226-100G SIAL233226-25G
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃F₂NO₂
Peso Molecular: 159.09 g/mol
Ponto de ebulição: 203
Ponto de Fusão: 10
Densidade: 1.4571 g/cm³ (14 °C)
Número MDL : MFCD00007050
Número CAS: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III