Print…
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1926-250G D1926-25G
TCIAD1926-250GEA 201 EUR
TCIAD1926-250G TCIAD1926-25G
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃F₂NO₂
Ponto de ebulição: 78°C
Densidade: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 80°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007198
Número CAS: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=788e0ab89c0babd9cfa506f47a529131e681d1fb&vid=717b780e835f71afc510052ecafdac05aa17a4f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %