Print…
4-Amino-3-fluorfenol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
H26084.MD H26084.03
H26084.MDEA 76.2 EUR
H26084.MD H26084.03
4-Amino-3-fluorfenol 96%
4-Amino-3-fluorfenol
Purity: 96% CAS No.: 399-95-1 Molecular Formula: C6H6FNO Formula Weight: 127.12 Melting Point: 137-140° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00077452
Fórmula: C₆H₆FNO
Ponto de Fusão: 137…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077452
Número CAS: 399-95-1
EINECS: 402-230-0
UN: 3077
ADR: 9,III