Print…
4-(Trifluoromethoxy)aniline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
337056-25G 337056-5G
SIAL337056-25GEA 141 EUR
SIAL337056-25G SIAL337056-5G
4-(Trifluoromethoxy)aniline, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Ponto de ebulição: 73 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00041314
Número CAS: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II